Learn More
3-(2-Metaxoxifenoxi) ácido láctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Methoxyphenoxy) Lactic Acid |
| CAS | 13057-65-3 |
| Fórmula molecular | C10H12O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | beta-(2-Methoxyphenoxy)lactic Acid, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propanoic Acid, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)-propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O5/c1-14-8-4-2-3-5-9(8)15-6-7(11)10(12)13/h2-5,7,11H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccccc1OCC(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3-(2-metaxifenoxi)ácido propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0685 |