Learn More
3-(2-metoxifenoxi)-1,2-propanediol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452858 250 g 250 g
11442858 50 g 50 g
11432858 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16827.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93-14-1 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol is involved in centrally acting muscle relaxant with expectorant properties. It is often used as anesthetic during animal surgery. It is used in the treatment of coughing
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
soluble en agua (50 mg/ml a 25°C), metanol, DMSO (40 mg/ml a 25°C), DMF, etanol (50 mg/ml), glicerol y glicol.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-14-1
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00016873
Clave InChI HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo guaifenesin, guaiphenesin, glyceryl guaiacolate, glycerol guaiacolate, guaiphenesine, guaiacol glyceryl ether, methphenoxydiol, aeronesin, breonesin, bronchol
PubChem CID 3516
Nombre IUPAC 3-(2-metoxifenoxi)propano-1,2-diol
SMILES COC1=CC=CC=C1OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
Punto de fusión 80°C to 82°C
Punto de ebullición 215°C (19 mmHg)
Cantidad 250 g
Beilstein 2049375
Índice Merck 14,4555
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml at 25°C),methanol,DMSO (40mg/ml at 25°C),DMF,ethanol (50mg/ml),glycerol and glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza ≥99%