Learn More
Ácido 3-(2-metoxietoxi)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid |
| CAS | 227305-67-1 |
| Fórmula molecular | C9H13BO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13BO4/c1-13-5-6-14-9-4-2-3-8(7-9)10(11)12/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | OB(O)C1=CC=CC(OCCOC)=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3-(2-metoxietoxi)fenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.09 |