Learn More
Ácido 3-(2-metoxicarboniletil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459895 250 mg 250 miligramos
15469277 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52542.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 833472-82-5 | C10H13BO4 | 208.02 g/mol
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid is involved in the preparation of antimalarial and anticancer ethylenediamine inhibitors to protein farnesyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(2-metoxicarboniletil)bencenoborónico participa en la preparación de inhibidores de etilendiamina antipalúdicos y anticancerígenos a la proteína farnesiltransferasa.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 833472-82-5
Fórmula molecular C10H13BO4
Peso molecular (g/mol) 208.02
Número MDL MFCD04115648
Clave InChI IPXZIWCEVNDHFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methoxycarbonylethyl phenylboronic acid, methyl 3-3-boronophenyl propionate, 3-3-methoxy-3-oxopropyl phenyl boronic acid, 3-3-methoxy-3-oxopropyl phenylboronic acid, 3-2-methoxycarbonylethyl phenyl boronic acid, acmc-209prx, benzenepropanoic acid,3-borono-, 1-methyl ester
PubChem CID 4993880
Nombre IUPAC ácido [3-(3-metoxi-3-oxopropil)fenil]borónico
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.02
Porcentaje de pureza 97%