Learn More
Ácido 3-(2-metoxi-3-piridil)acrílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484460 5 g 5 g
11474460 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50063.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131674-41-4 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131674-41-4
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD07781156
Clave InChI MTVRDAQJMCORAQ-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylic acid, e-3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 2e-3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-methoxy 3-pyridyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 14691926
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2-metoxipiridin-3-il)prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C=CC=N1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 95%