Learn More
3-(2-mercapto-1H-imidazol-4-il)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridine |
| CAS | 93103-29-8 |
| Fórmula molecular | C8H7N3S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3S/c12-8-10-5-7(11-8)6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H2,10,11,12) |
| SMILES | Sc1ncc([nH]1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 5-piridin-3-il-1H-imidazol-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 177.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0361 |