Learn More
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL, TRC
Código de producto. 30408233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408233 100 mg
30400710 10 mg
30406120 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI684000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27048-01-7
Fórmula molecular C10 H18 I N2 O2
Peso molecular (g/mol) 325.17
Nombre IUPAC 2-yodo-N-(1-λ^{1}-oxidil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina-3-il)acetamida
SMILES CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.0413