Learn More
Ácido 3-(2-hidroxipropan-2-il)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenylboronic Acid |
| CAS | 955369-43-4 |
| Fórmula molecular | C9H13BO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13BO3/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,11-13H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)C1=CC=CC(B(O)O)=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido [3-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0958 |