Learn More
Ácido 3-(2-hidroxifenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30405646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405646 10 mg -
30397114 100 mg -
30397558 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99985010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-78-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo Hydro-o-coumaric Acid, Hydrocoumaric Acid, Melilotic Acid, Salicylacetic Acid, o-Hydroxyhydrocinnamic Acid, 2-Hydroxybenzenepropanoic Acid, o-Hydroxyphenylpropionic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-hidroxifenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Hydroxyphenyl)propionic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063