Learn More
Ácido 3-(2-hidroxifenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30397114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397114 100 mg -
30405646 10 mg -
30397558 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30397114 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH999850100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 495-78-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo Hydro-o-coumaric Acid, Hydrocoumaric Acid, Melilotic Acid, Salicylacetic Acid, o-Hydroxyhydrocinnamic Acid, 2-Hydroxybenzenepropanoic Acid, o-Hydroxyphenylpropionic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-hidroxifenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(2-Hydroxyphenyl)propionic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063