Learn More
Ácido 3-(2-hidroxietil)benzoico, TRC
Código de producto. 30135174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135174 1 g 1 g
30135773 500 mg 500 miligramos
17911745 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9419981G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320730-08-3
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo 3-(2-Hydroxyethyl)benzoic Acid, Ketoprofen EP Impurity G
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-hidroxietil)benzoico
SMILES OCCc1cccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Hydroxyethyl)benzoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063