Learn More
Ácido 3-[(2-hidroxietil)amino]propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]propanoic Acid |
| CAS | 5458-99-1 |
| Fórmula molecular | C5H11NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO3/c7-4-3-6-2-1-5(8)9/h6-7H,1-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | OCCNCCC(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0739 |