Learn More
3-[(2-hidroxietil)amino]propanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(2-hydroxyethyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 33759-44-3 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1,3-5H2 |
| SMILES | OCCNCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(2-hidroxietilamino)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 114.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0793 |