Learn More
3-[2-Hidroxi-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propoxi]-1-isopropilamino-2-propanol (mezcla de diasterómeros)(Impureza Metoprolol J), TRC
Código de producto. 30395416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395416 25 mg 25 miligramos
30392132 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94631525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 163685-37-8
Fórmula molecular C18 H31 N O5
Peso molecular (g/mol) 341.44
Sinónimo 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP)
Nombre IUPAC 1-[2-hidroxi-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.2202