Learn More
Ácido 3-(2-furil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15483647 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15483647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27273.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)propionic acid
CAS 935-13-7
Punto de fusión 56°C to 60°C
Fórmula molecular C7H8O3
Número MDL MFCD00005346
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-furan-2-yl propanoic acid, 3-2-furyl propanoic acid, 2-furanpropanoic acid, 2-furanpropionic acid, 3-2-furyl propionic acid, 3-furan-2-yl-propionic acid, furan-2-propionic acid, 3-2-furyl propoinic acid, furfuryl-essigsaure, furfurylacetic acid
Clave InChI XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-(furan-2-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 140.138
PubChem CID 70286
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%