Learn More
Ácido 3-(2-furil)propanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10344981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10344981 10 g Frasco de vidrio 10 g
10223781 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10344981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330100100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 935-13-7 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 935-13-7
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Clave InChI XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furan-2-yl propanoic acid, 3-2-furyl propanoic acid, 2-furanpropanoic acid, 2-furanpropionic acid, 3-2-furyl propionic acid, 3-furan-2-yl-propionic acid, furan-2-propionic acid, 3-2-furyl propoinic acid, furfuryl-essigsaure, furfurylacetic acid
PubChem CID 70286
Nombre IUPAC ácido 3-(furan-2-il)propanoico
SMILES C1=COC(=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)propanoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56°C to 59°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,ethylether,chlorofor
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino