Learn More
[3-(2-furil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10687854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10687854 1 g 1 g
10624005 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46109DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 89929-93-1
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.199
Número MDL MFCD06203100
Clave InChI SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11116545
Nombre IUPAC [3-(furan-2-il)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(2-Furyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 95%