Learn More
Ácido 3-2( -furil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10402694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402694 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10412694 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10402694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35461-99-5
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.182
Número MDL MFCD02690979
Clave InChI RQVVFGRDMHDHNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furan-2-yl benzoic acid, 3-2-furyl benzoic acid, 3-fur-2-ylbenzoic acid, 3-furan-2-yl-benzoic acid, m-2-furyl benzoic acid, benzoic acid, 3-2-furanyl
PubChem CID 5037933
Nombre IUPAC ácido 3-(furan-2-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 97%