Learn More
3-(2-furil)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10347124 250 mg 250 miligramos
10738275 1 g 1 g
10051334 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10347124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46104CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 85553-52-2
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD03990461
Clave InChI BTAANNDAXIYWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-furyl benzaldehyde, 3-furan-2-yl benzaldehyde, 3-furyl phenyl ketone, benzaldehyde, 3-2-furanyl, ketone, 3-furyl phenyl, 3-furan-2-yl-benzaldehyde, 3-furanylphenylmethanone, 3-furfanylphenylmethanone, 2-3-formylphenyl furan, 3-2-furanyl benzaidehyde
PubChem CID 201640
Nombre IUPAC 3-(furan-2-il)benzaldehído
SMILES O=CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%