Learn More
3-(2-furil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Furyl)aniline |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |