Learn More
Ácido 3-(2-furil)acrílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480217 100 g 100 g
11470217 25 g 25 g
11329559 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21653.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-47-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-(2-Furyl)acrylic acid is a reactant used in the preparation of heteroaryl-substituted bis-trifluoromethyl carbinols and trifluoroacetophenone derivatives malonyl-CoA decarboxylase (MCD) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(2-furil)acrílico es un reactante utilizado en la preparación de carbinoles de bis-trifluorometilo heteroaril-sustituidos y derivados de la trifluoroacetofenona inhibidores de la malonil-CoA descarboxilasa (MCD).
Solubilidad
Soluble en diclorometano y éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-47-9
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00003257,MFCD11656544
Clave InChI ZCJLOOJRNPHKAV-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 3-2-furyl acrylic acid, e-3-furan-2-yl acrylic acid, 2-furanacrylic acid, 3-furan-2-yl acrylic acid, furanacrylic acid, 2-furalacetic acid, furacrylic acid, furylacrylic acid, 2e-3-furan-2-yl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-furanyl
PubChem CID 643402
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)acrylic acid
Punto de fusión 140°C to 144°C
Punto de ebullición 286°C
Cantidad 100 g
Beilstein 81046
Índice Merck 14,4297
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane and diethyl ether.
Nombre IUPAC ácido (2E)-3-(furan-2-il)prop-2-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99%