Learn More
3-(2-furil)acroleína, 99%
Código de producto. 11469973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469973 100 g 100 g
11449973 5 g 5 g
11459973 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13042.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-30-3 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-30-3
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.123
Número MDL MFCD00003256
Clave InChI VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Sinónimo 3-2-furyl acrolein, 2-furanacrolein, e-3-furan-2-yl acrylaldehyde, 3-furan-2-yl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-2-furanyl, trans-3-2-furyl acrolein, beta-2-furylacrolein, 3-2-furyl acrylaldehyde, unii-ssq86u3drp, furyl acrolein
PubChem CID 1549521
Nombre IUPAC (E)-3-(Furan-2-il)prop-2-enal
SMILES C1=COC(=C1)C=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)acrolein
Punto de fusión 49°C to 52°C
Punto de ebullición 95°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN1759
Beilstein 107570
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación