Learn More
3-(2-Furil)-2-fenilpropenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302426 5 g 5 g
11312426 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06220.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 57568-60-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57568-60-2
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00036566
Clave InChI JPESOGFYFXAURP-XFXZXTDPSA-N
Sinónimo 3-2-furyl-2-phenylpropenal, 3-2'-furyl-2-phenyl-2-propenal, 3-2-furyl-2-phenyl propenal, z-3-furan-2-yl-2-phenylprop-2-enal, 2z-3-furan-2-yl-2-phenylprop-2-enal
PubChem CID 6537126
Nombre IUPAC (Z)-3-(furan-2-il)-2-fenilprop-2-enal
SMILES O=C\C(=C\C1=CC=CO1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Punto de fusión 57°C to 60°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 5923
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 97%