Learn More
Ácido 3-(2-furil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507854 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10787475 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10507854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47001CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 859851-00-6
Fórmula molecular C9H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD08271950
Clave InChI MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 7537643
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 5-(furan-2-il)-2-metilpirazol-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%