Learn More
3-(2-Formil-1H-pirrol-1-il)propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase missing translation for 'unitSize'
10702333 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10130562 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10702333 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' SP01383EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 43036-05-1
Fórmula molecular C8H8N2O
Peso molecular (g/mol) 148.165
Número MDL MFCD02180764
Clave InChI SUUQLYBKCBUSAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-formyl-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrolyl propanenitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile,2-formyl, 1-2-cyanoethyl-2-formyl-1h-pyrrole, 1-2-cyanoethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 2-formyl-9ci
PubChem CID 2735853
Nombre IUPAC 3-(2-formilpirrol-1-il)propanonitrilo
SMILES C1=CN(C(=C1)C=O)CCC#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%