Learn More
3-(2-Formil-1H-pirrol-1-il)propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10130562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10130562 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10702333 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10130562 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP01383DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 43036-05-1
Fórmula molecular C8H8N2O
Peso molecular (g/mol) 148.165
Número MDL MFCD02180764
Clave InChI SUUQLYBKCBUSAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-formyl-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrolyl propanenitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile,2-formyl, 1-2-cyanoethyl-2-formyl-1h-pyrrole, 1-2-cyanoethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 2-formyl-9ci
PubChem CID 2735853
Nombre IUPAC 3-(2-formilpirrol-1-il)propanonitrilo
SMILES C1=CN(C(=C1)C=O)CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%