Learn More
Ácido 3-[2-(etilsulfinil)propil]-pentanodioico, TRC
Código de producto. 30383994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30383994 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30383994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE679805100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Ethylsulfinyl)propyl]pentanedioic Acid
CAS 116007-24-0
Fórmula molecular C10 H18 O5 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-[2-(Ethylsulfinyl)propyl]-Pentanedioic Acid, 3-[2-(Ethylsulfinyl)propyl]pentanedioic acid, Pentanedioic acid, 3-[2-(ethylsulfinyl)propyl]-, Clethodim Impurity 3, M17R, M16R
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O5S/c1-3-16(15)7(2)4-8(5-9(11)12)6-10(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES CCS(=O)C(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-etilsulfinilpropil)pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 250.312
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.087
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.