Learn More
3-[2-(etilhexil)oxilo]-1,2-propandiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-(Ethylhexyl)oxyl]-1,2-propandiol |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O3/c1-3-5-6-10(4-2)8-14-9-11(13)7-12/h10-13H,3-9H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1725 |
| Porcentaje de pureza | >95% |