Learn More
3-[2-(etilhexil)oxilo]-1,2-propandiol, TRC
Código de producto. 30133442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133442 1 g 1 g
30133446 10 g 10 g
30011515 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9187701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70445-33-9
Fórmula molecular C11 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 204.31
Sinónimo 3-[(2-Ethylhexyl)oxy]-1,2-propanediol, 1-(2-Ethylhexyl) glycerol ether, Adekanol GE-RF, Ethylhexyl glycerin, Ethylhexylglycerin, Glycerol α-(2-ethylhexyl) ether, Glyceryl 1-mono(2-ethylhexyl) ether, Lexgard E, MinaCare Hexcine, Saskine 50, Sensiva AC 50JP, Sensiva SC 50, Sensiva SC 50JP, ethylhexylglycerine, 3-(2-Ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
Nombre IUPAC 3-(2-etilhexoxi)propano-1,2-diol
SMILES CCCCC(CC)COCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Ethylhexyl)oxyl]-1,2-propandiol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H24O3/c1-3-5-6-10(4-2)8-14-9-11(13)7-12/h10-13H,3-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1725
Porcentaje de pureza >95%