Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido 3-(2-etoxi-2-oxoetilideno)-4-oxo-1-piperidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Ethoxy-2-oxoethylidene)-4-oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1395498-37-9 |
| Fórmula molecular | C14H21NO5 |
| Cantidad | 150 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO5/c1-5-19-12(17)8-10-9-15(7-6-11(10)16)13(18)20-14(2,3)4/h8H,5-7,9H2,1-4H3/b10-8+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (3E)-3-(2-etoxi-2-oxoetilideno)-4-oxopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.142 |