Learn More
3,2'-Dihidroxiflavona, TRC
Código de producto. 30381625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381625 50 mg
30369013 100 mg
30377806 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67920550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6068-76-4
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.24
Sinónimo 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2',3-Dihydroxyflavone, 2'-Hydroxyflavonol, 3,2'-Dihydroxyflavone, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,2'-Dihydroxyflavone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-3-1-5-9(11)15-14(18)13(17)10-6-2-4-8-12(10)19-15/h1-8,16,18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0579