Learn More
[3- 2-(Diaminometileneamino)-4-tiazol]metil]tio]propionil]sulfamida Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137515 100 mg 100 miligramos
17977704 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416369100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76824-17-4
Fórmula molecular C8 H14 N6 O3 S3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 374.89
Sinónimo Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, hydrochloride (1:1), Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride, Famotidine Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]-N-sulfamoilpropanamida; Cloruro
SMILES Cl.NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N6O3S3.ClH/c9-7(10)13-8-12-5(4-19-8)3-18-2-1-6(15)14-20(11,16)17;/h4H,1-3H2,(H,14,15)(H2,11,16,17)(H4,9,10,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0056
Porcentaje de pureza >95%