Learn More
3-[2-(Diaminometilenamino)-1,3-tiazol-4-ilmetilsulfinil]-N-sulfamoilpropanamida (metabolito de famotidina), TRC
Código de producto. 30358607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358607 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30358607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41636750MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H14 N6 O4 S3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfinil]-N-sulfamoilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 354.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0239
Porcentaje de pureza >95