Learn More
3- 2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid, Mikromol™
Código de producto. 17930436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930436 25 mg 25 miligramos
17923056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17930436 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0029.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3- 2-[(diaminometilen)amino]tiazol-4-il]metil]sulfanil]propanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid
CAS 107880-74-0
Nombres de analitos o componentes 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H12 N4 O2 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Famotidine Imp. F (EP), Famotidine USP Related Compound F, Famotidine USP RC F, Propanoic acid, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, Famotidine Acid Impurity, 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanoic Acid, Famotidine Related Compound F, Famotidine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)O)cs1)N
Nombre IUPAC ácido 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 260.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0402 g/mol