Learn More
3- 2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid, Mikromol™
Descripción
Ácido 3- 2-[(diaminometilen)amino]tiazol-4-il]metil]sulfanil]propanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid |
| CAS | 107880-74-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H12 N4 O2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Famotidine Imp. F (EP), Famotidine USP Related Compound F, Famotidine USP RC F, Propanoic acid, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, Famotidine Acid Impurity, 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanoic Acid, Famotidine Related Compound F, Famotidine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12) |
| SMILES | NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)O)cs1)N |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]propanoico |
| Mostrar más |