Learn More
3- 2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanamide, Mikromol™
Código de producto. 17983666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983666 25 mg 25 miligramos
17932046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17983666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0029.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3- 2-[(Diaminometilen)amino]tiazol-4-il]metil]sulfanil]propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Nombres de analitos o componentes 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H13 N5 O S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Famotidine Imp. F (EP), Famotidine USP Related Compound F, Famotidine USP RC F, Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP), Famotidine Related Compound D, Famotidine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 259.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259,0562 g/mol