Learn More
3- 2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoylpropanamide Hydrochloride, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3- 2-[(diaminometileno)amino]tiazol-4-il]metil]sulfanil]-N-sulfamoilpropanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride |
| CAS | 76824-17-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H14 N6 O3 S3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Famotidine Imp. C (EP), Famotidine USP Related Compound C, Famotidine USP RC C, Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, hydrochloride (1:1), Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride, Famotidine Imp. C (EP) as Hydrochloride, Famotidine Related Compound C as Hydrochloride, Famotidine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N6O3S3.ClH/c9-7(10)13-8-12-5(4-19-8)3-18-2-1-6(15)14-20(11,16)17;/h4H,1-3H2,(H,14,15)(H2,11,16,17)(H4,9,10,12,13);1H |
| SMILES | Cl.NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]-N-sulfamoilpropanamida;clorhidrato |
| Mostrar más |