Learn More
3- 2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoylpropanamide Hydrochloride, Mikromol™
Código de producto. 17919894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17919894 25 mg 25 miligramos
17987594 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17919894 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0029.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 3- 2-[(diaminometileno)amino]tiazol-4-il]metil]sulfanil]-N-sulfamoilpropanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride
CAS 76824-17-4
Nombres de analitos o componentes 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H14 N6 O3 S3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Famotidine Imp. C (EP), Famotidine USP Related Compound C, Famotidine USP RC C, Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, hydrochloride (1:1), Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride, Famotidine Imp. C (EP) as Hydrochloride, Famotidine Related Compound C as Hydrochloride, Famotidine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N6O3S3.ClH/c9-7(10)13-8-12-5(4-19-8)3-18-2-1-6(15)14-20(11,16)17;/h4H,1-3H2,(H,14,15)(H2,11,16,17)(H4,9,10,12,13);1H
SMILES Cl.NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]-N-sulfamoilpropanamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 374.89
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0056 g/mol