Learn More
3- 2-[(Diaminometileno]amino-4-tiazol]tio]propionitrilo, TRC
Código de producto. 30137714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137714 5 g 5 g
30132563 2.5 g 2.50 g
30010736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4163725G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76823-93-3
Fórmula molecular C8H11N5S2
Peso molecular (g/mol) 241.34
Sinónimo [4-[[(2-Cyanoethyl)thio]methyl]-2-thiazolyl]guanidine;
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC#N)cs1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-((Diaminomethylene)amino-4-thiazolyl)thio)propionitrile
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5S2/c9-2-1-3-14-4-6-5-15-8(12-6)13-7(10)11/h5H,1,3-4H2,(H4,10,11,12,13)