Learn More
3- 2-[((Diaminometileno)amino]-4-tiazolil]metil]tio]propanimidamida Clorhidrato de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30353978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353978 10 mg 10 miligramos
30362684 250 mg 250 miligramos
30362449 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41767010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76833-47-1
Fórmula molecular C8 H14 N6 S2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 294.83
Sinónimo Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, hydrochloride (1:1), Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, monohydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl]sulfanyl]propanimidamide Hydrochloride, Famotidine Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]propanimidamida; Cloruro
SMILES Cl.NC(=Nc1nc(CSCCC(=N)N)cs1)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl)sulfanyl]propanimidamideHydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N6S2.ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0488