Learn More
3-(2-Deoxi-Beta-D-eritro-pentofuranosil)pirimido[1,2-a]purina-10(3H)-una, TRC
Código de producto. 30133918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133918 25 mg 25 miligramos
17978404 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23290525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87171-83-3
Fórmula molecular C13 H13 N5 O4
Sinónimo M1G-DR;
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 303.27
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 25 mg
Nombre del producto químico o material 3-(2-Deoxi-beta-D-eritro-pentofuranosil)pirimido[1,2-a]purina-10(3H)-una