Learn More
3-(2-Deoxi-Beta-D-eritro-pentofuranosil)-4,6,7,8-tetrahidro-8-hidroxipirimido[1,2-a]purina-10(3H)-uno (~90%), TRC
Código de producto. 30366471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366471 2.5 mg 2.50 miligramo
30359237 0.5 mg 0.50 miligramo
30362156 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2825302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91021-93-1
Fórmula molecular C13H17N5O5
Peso molecular (g/mol) 323.3
Sinónimo gamma-Hydroxy-1,N2-propano-2'-deoxyguanosine
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)N4C(O)CCN=C4Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxypyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N5O5/c19-4-7-6(20)3-9(23-7)17-5-15-10-11(17)16-13-14-2-1-8(21)18(13)12(10)22/h5-9,19-21H,1-4H2,(H,14,16)/t6-,7+,8?,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.123