Learn More
3-(2-Deoxi-Beta-D-eritro-pentofuranosil)-3,5-dihidropirimido[1,2-a]purina-6,10-diona, TRC
Código de producto. 30362322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362322 25 mg 25 miligramos
30358692 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23518525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 895571-79-6
Fórmula molecular C13 H13 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 319.273
Nombre IUPAC 3-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5H-pirimido[1,2-a]purina-6,10-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)N4C=CC(=O)NC4=Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl)-3,5-dihydropyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N5O5/c19-4-7-6(20)3-9(23-7)18-5-14-10-11(18)16-13-15-8(21)1-2-17(13)12(10)22/h1-2,5-7,9,19-20H,3-4H2,(H,15,16,21)/t6-,7+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.092