Learn More
3-(2-cloropropionil)amino-4-metil-2-metoxicarboniltiofeno, TRC
Código de producto. 30351021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351021 5 mg 5 miligramos
30367104 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3808735MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloropropionyl)amino-4-methyl-2-methoxycarbonylthiophene
CAS 23964-56-9
Fórmula molecular C10H12ClNO3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Methyl 3-(2-chloropropanoylamino)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO3S/c1-5-4-16-8(10(14)15-3)7(5)12-9(13)6(2)11/h4,6H,1-3H3,(H,12,13)
SMILES O=C(OC)C1=C(NC(C(C)Cl)=O)C(C)=CS1
Nombre IUPAC 3-(2-cloropropanamido)-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 261.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.2