Learn More
3-(2-cloropropionil)amino-4-metil-2-metoxicarboniltiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloropropionyl)amino-4-methyl-2-methoxycarbonylthiophene |
| CAS | 23964-56-9 |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO3S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Methyl 3-(2-chloropropanoylamino)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO3S/c1-5-4-16-8(10(14)15-3)7(5)12-9(13)6(2)11/h4,6H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(OC)C1=C(NC(C(C)Cl)=O)C(C)=CS1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloropropanamido)-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 261.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.2 |