Learn More
ácido 3-(2-clorofenil)propiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid |
| Punto de fusión | 94°C to 97°C |
| Punto de ebullición | 171°C (10 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1866789 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.62 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |