Learn More
ácido 3-(2-clorofenil)propiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348236 1 g 1 g
11358236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15306.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1643-28-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643-28-3
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00016547
Clave InChI KZMDFTFGWIVSNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-chlorophenyl propionic acid, 3-2-chlorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-chloro, 2-chlorobenzenepropanoic acid, 2-chloro-benzenepropanoic acid, zlchem 694, pubchem19768, acmc-209dqy, 2-chlorohydrocinnamic acid, ksc494i2t
PubChem CID 95676
Nombre IUPAC ácido 3-(2-clorofenil)propanoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 94°C to 97°C
Punto de ebullición 171°C (10 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1866789
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza ≥98%