Learn More
3-(2-clorofenil)-ciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone |
| CAS | 141632-22-6 |
| Fórmula molecular | C12H13ClO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (±)-3-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone, 3-(2-Chlorophenyl)cyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO/c13-12-7-2-1-6-11(12)9-4-3-5-10(14)8-9/h1-2,6-7,9H,3-5,8H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1C2CCCC(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorofenil)ciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0655 |