Learn More
3-(2-clorofenil)-ciclohexanona, TRC
Código de producto. 30366155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30366155 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30366155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379415500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone
CAS 141632-22-6
Fórmula molecular C12H13ClO
Cantidad 500 mg
Sinónimo (±)-3-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone, 3-(2-Chlorophenyl)cyclohexanone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13ClO/c13-12-7-2-1-6-11(12)9-4-3-5-10(14)8-9/h1-2,6-7,9H,3-5,8H2
SMILES Clc1ccccc1C2CCCC(=O)C2
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenil)ciclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 208.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0655
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.