Learn More
Ácido 3-(2-clorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30366509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366509 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30366509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3802105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Fórmula molecular C11 H8 Cl N O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(o-chlorophenyl)-5-methyl- (7CI,8CI), 3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, NSC 81238
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-clorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 237.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0193